Stampa…
Iodio monocloruro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iodochloride
39104.22 39104.36 39104.14
39104.22EA 62.8 EUR
39104.22 39104.36 39104.14
Iodio monocloruro
Iodio monocloruro
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Crystalline/Liquid Density: 3.1822 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red/black Odour: Pungent Melting Point: 25-27° Boiling Point: 96-98° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, carbon disulfide Beilstein Reference: 3902972 Merck Reference: 14,5017 UN No.: 1792 MDL No.: MFCD00011354
Formula: ClI
Peso molecolare: 162,36 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 3,1822
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5017