Stampa…
Iodio monocloruro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Iodochloride
412361000 412365000
ACRO412361000EA 96.1 EUR
ACRO412361000 ACRO412365000
Iodio monocloruro ACS
Iodio monocloruro
Formula: ClI
Punto di ebollizione: 97,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 3,2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %