Stampa…
Iodio monocloruro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iodochloride
196961000 196965000
ACRO196961000EA 67 EUR
ACRO196961000 ACRO196965000
Iodio monocloruro 98%
Iodio monocloruro
Formula: ClI
Peso molecolare: 162,36 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 3,2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %