Iodio monobromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
IBr Punto di ebollizione: 116 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 37…40 °C Densità: 4,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011353 CAS Number: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,05038 |
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | 37 - 40 °C |
Molar Mass | 206.81 g/mol |
Boiling Point | 116 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Density | 4.41 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |