Iodio monobromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl.
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formula:
IBr Peso molecolare: 206,81 g/mol Punto di ebollizione: 116 °C (dec.) Punto di fusione: 50 °C (subl.) Densità: 4,416 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011353 CAS Number: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,5016 |