Stampa…
Iodio monobromuro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
208840500 208842500
ACRO208840500EA 46.3 EUR
ACRO208840500 ACRO208842500
Iodio monobromuro 98%
Iodio monobromuro
Formula: IBr
Peso molecolare: 206,81 g/mol
Punto di ebollizione: 116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 42…50 °C
Densità: 4,41 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011353
CAS Number: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %