Stampa…
4,4'-Dipyridyl disulphide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 40.9 EUR
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Dipyridyl disulphide 98%
4,4'-Dipyridyl disulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006423
CAS Number: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN: 3335
Visualizza i codici
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %