2,2'-Dipyridyl disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2127-03-9
Molecular Formula: C10H8N2S2
Formula Weight: 220.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 154629
MDL No.: MFCD00006287
Formula:
C₁₀H₈N₂S₂ Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 56…59 °C Flash Pt: 210 °C (410 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS Number: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |