2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
162230050
162230250
162231000
ACRO162230050EA
69.7
EUR
ACRO162230050
ACRO162230250
ACRO162231000
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formula:
C₁₀H₈N₂S₂ Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 56…60 °C Flash Pt: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS Number: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 UN: 3335 ADR: 9,III |
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥97.5 % |