Stampa…

Diphenyl sulphide per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Attenzione


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21017.9030 8.21017.9010
8.21017.9030EA 0 EUR
8.21017.9030 8.21017.9010
Diphenyl sulphide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Diphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀S
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003064
CAS Number: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 186.27 g/mol
Boiling Point 296 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.6323 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR