Diphenyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 139-66-2
Molecular Formula: C12H10S
Formula Weight: 186.28
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₀S Punto di ebollizione: 295…296 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,118 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003064 CAS Number: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7314 |