Stampa…
Diphenyl sulphide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
130950250 130951000
ACRO130950250EA 39.2 EUR
ACRO130950250 ACRO130951000
Diphenyl sulphide 99%
Diphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀S
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003064
CAS Number: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %