Diphenyl disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 882-33-7
Molecular Formula: C12H10S2
Formula Weight: 218.34
Odour: Unpleasant
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 310°
Beilstein Reference: 639794
MDL No.: MFCD00003065
Formula:
C₁₂H₁₀S₂ Peso molecolare: 218,34 g/mol Punto di ebollizione: 310 °C Punto di fusione: 58…62 °C Densità: 1,155 g/cm³ (64.9 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003065 CAS Number: 882-33-7 EINECS: 212-926-4 UN: 3335 ADR: 9, |