Stampa…
Diphenyl disulphide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
173710500 173712500
ACRO173710500EA 39.5 EUR
ACRO173710500 ACRO173712500
Diphenyl disulphide 99%
Diphenyl disulphide
Formula: C₁₂H₁₀S₂
Peso molecolare: 218,34 g/mol
Punto di ebollizione: 191…192 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 58…61 °C
Densità: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
MDL Number: MFCD00003065
CAS Number: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥98.5 %