Stampa…
Dibenzyl disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl disulphide
L11850.14 L11850.22
L11850.14EA 23.8 EUR
L11850.14 L11850.22
Dibenzyl disulphide ≥98%
Dibenzyl disulphide
Purity: 98+% CAS No.: 150-60-7 Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5 Formula Weight: 246.40 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Stench Boiling Point: 210-216°/18mm Beilstein Reference: 1110443 Merck Reference: 14,3013 MDL No.: MFCD00004783
Formula: C₁₄H₁₄S₂
Peso molecolare: 246,4 g/mol
Punto di ebollizione: 210…216 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 67…72 °C
Densità: 1,300
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004783
CAS Number: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 14,3013