Stampa…
Dipropyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23155.14 B23155.22 B23155.36
B23155.14EA 64.9 EUR
B23155.14 B23155.22 B23155.36
Dipropyl sulphide ≥98%
Dipropyl sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 111-47-7 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4487 Odour: Stench Melting Point: -102° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 1719002 Merck Reference: 14,7868 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009379
Formula: C₆H₁₄S
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0,838
Flash Pt: 28 °C (82 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009379
CAS Number: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7868