Dipropyl disulphide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
Purity: 99%
CAS No.: 629-19-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3
Formula Weight: 150.31
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Unpleasant
Melting Point: -86°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 969200
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009378
Formula:
C₆H₁₄S₂ Peso molecolare: 150,31 g/mol Punto di ebollizione: 193…194 °C Punto di fusione: –86 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009378 CAS Number: 629-19-6 EINECS: 211-079-8 UN: 3082 ADR: 9,III |