Stampa…
Dipentyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dipentylsulphane
L04649.06 L04649.14
L04649.06EA 25.1 EUR
L04649.06 L04649.14
Dipentyl sulphide ≥97%
Dipentyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 872-10-6 Molecular Formula: C10H22S Formula Weight: 174.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Stench Melting Point: -51° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1698031 MDL No.: MFCD00027275
Formula: C₁₀H₂₂S
Punto di ebollizione: 228…230 °C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,840
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027275
CAS Number: 872-10-6
EINECS: 212-820-8