Stampa…
Dioctyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0108-10G O0108-100G
TCIAO0108-10GEA 16 EUR
TCIAO0108-10G TCIAO0108-100G
Dioctyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Dioctyl sulphide
Formula: C₁₆H₃₄S
Punto di ebollizione: 309°C
Flash Pt: 160°C
MDL Number: MFCD00009566
CAS Number: 2690-08-6
EINECS: 220-259-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&vid=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %