Dioctyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2690-08-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4624
Odour: Stench
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 179-180°/10mm
Beilstein Reference: 1701624
MDL No.: MFCD00009566
Formula:
C₁₆H₃₄S Punto di ebollizione: 179…180 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 0…1 °C Densità: 0,844 Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009566 CAS Number: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 UN: 3334 ADR: 9, |