Dimetil solfuro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMS
Purity: 99+%
CAS No.: 75-18-3
Molecular Formula: (CH3)2S
Formula Weight: 62.14
Flash Point: -48°(-54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.845
Refractive Index: 1.4351
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 38°
Merck Reference: 14,6123
UN No.: 1164
MDL No.: MFCD00008562
Formula:
C₂H₆S Peso molecolare: 62,14 g/mol Punto di ebollizione: 38 °C Punto di fusione: –83 °C Densità: 0,845 Flash Pt: –48 °C (–54 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008562 CAS Number: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 14,6123 |