Stampa…
Dimetil solfuro 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DMS
127760010 127760100
ACRO127760010EA 60.3 EUR
ACRO127760010 ACRO127760100
Dimetil solfuro 99+%, extra puro
Dimetil solfuro
Formula: C₂H₆S
Peso molecolare: 62,14 g/mol
Punto di ebollizione: 36,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,846 g/cm³
Flash Pt: –48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008562
CAS Number: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan