Dimetil disolfuro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
Purity: 99%
CAS No.: 624-92-0
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.5253
Odour: Stench
Melting Point: -85°
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 1730824
UN No.: 2381
MDL No.: MFCD00008561
Formula:
C₂H₆S₂ Punto di ebollizione: 108…109 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 1,046 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008561 CAS Number: 624-92-0 EINECS: 210-871-0 UN: 2381 ADR: 3,II |