Dimetil disolfuro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₆S₂ Punto di ebollizione: 108…110 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –85 °C Densità: 1,0625 g/cm³ Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008561 CAS Number: 624-92-0 EINECS: 210-871-0 UN: 2381 ADR: 3,II |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % |
GC | ≤1 % (Methylmercaptan content) |