Stampa…
Dihexyl disulphide tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-n-hexyldisulphide
B22568.06 B22568.14
B22568.06EA 37.8 EUR
B22568.06 B22568.14
Dihexyl disulphide tech. 85%, grado tecnico
Dihexyl disulphide
Purity: 85% CAS No.: 10496-15-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S2 Formula Weight: 234.47 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00027300
Formula: C₁₂H₂₆S₂
Punto di ebollizione: 85…86 °C (0,5 mmHg)
Densità: 0,919
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027300
CAS Number: 10496-15-8
EINECS: 234-022-9