Diethyl disulphide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyldisulphide
Purity: 99%
CAS No.: 110-81-6
Molecular Formula: C4H10S2
Formula Weight: 122.25
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1098273
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009266
Formula:
C₄H₁₀S₂ Peso molecolare: 122,26 g/mol Punto di ebollizione: 152…154 °C Punto di fusione: –102 °C Densità: 0,993 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009266 CAS Number: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN: 1993 ADR: 3,III |