Didecyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 693-83-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)9]2S
Formula Weight: 314.63
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 217-218°/8mm
MDL No.: MFCD00026542
Formula:
C₂₀H₄₂S Punto di ebollizione: 217…218 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 25…28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026542 CAS Number: 693-83-4 EINECS: 211-761-5 |