Stampa…
Dibutyl disulphide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 44.8 EUR
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyl disulphide 97%
Dibutyl disulphide
Formula: C₈H₁₈S₂
Peso molecolare: 178,36 g/mol
Punto di ebollizione: 229…233 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -94 °C
Densità: 0,938 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009467
CAS Number: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %