Stampa…
Dimetilsolfossido, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83673.230EA 55.8 EUR
83673.230 83673.290
Dimetilsolfossido, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Dimetilsolfossido
Bottiglia (250 ml) con setto perforabile con sei fori riutilizzabili.
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM