Stampa…
Dimetilsolfossido, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
23488.237EA 0 EUR
23488.237 23488.294
Dimetilsolfossido, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,5 %
Fe (Ferro) Max. 0,0001 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0,00010 %
Residuo all'evaporazione Max. 0,0010 %
Acqua Max. 0,0100 %