Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
23486.297EA 64.3 EUR
23486.297 23486.322 23486.460
Dimetilsolfossido ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1,099 - 1,101
Indice di rifrazione (20°C) 1,478 - 1,479
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm