Stampa…
Dimetilsolfossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
317275-100 317275-500
317275-100EA 76.6 EUR
317275-100 317275-500
Dimetilsolfossido, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM