Dimetilsolfossido ≥99.9% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
(CH₃)₂SO Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18,5 °C Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS Number: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |
|
Abs.@270 nm | <0.4 |
Abs.@290 nm | ≤0.18 |
Abs.@310 nm | ≤0.06 |
Abs.@330nm | ≤0.02 |
Abs.@350 – 400 nm | ≤0.01 |
Purity | ≥99.9% |
Residue After Evaporation | ≤0.01% |
Titrable Free Acid | ≤0.001 meq/g |
Water (KF) | ≤0.1% |