Dimetilsolfossido ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Formula:
(CH₃)₂SO Punto di ebollizione: 189 °C Densità: 1,101 Flash Pt: 87 °C (189 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS Number: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 14,3259 |