Stampa…
Dimetilsolfossido, anidro ≥99.8%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
43998.K2 43998.M1
43998.K2EA 233 EUR
43998.K2 43998.M1
Dimetilsolfossido, anidro ≥99.8%
Dimetilsolfossido
Purity: 99.8+% CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: (CH3)2SO Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.4790 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 18,4 °C
Densità: 1,101
Flash Pt: 87 °C (189 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM