Stampa…
Dimetilsolfossido 99.9+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
414885000 414880010 414880025
ACRO414885000EA 62.7 EUR
ACRO414885000 ACRO414880010 ACRO414880025
Dimetilsolfossido 99.9+% ACS
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18,4 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g