Stampa…
Dimetilsolfossido 99.5+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
390750010 390750025
ACRO390750010EA 81.9 EUR
ACRO390750010 ACRO390750025
Dimetilsolfossido 99.5+% per analisi
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78.14 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18.4 °C
Densità: 1.1 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm