Stampa…
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
348440010 348440025 348441000 348445000
348440010.EA 120 EUR
348440010. 348440025. 348441000. 348445000.
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18,4 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.70 %