Stampa…
Dimetilsolfossido 99.9% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
167850010 167850025 167851000 167852500
ACRO167850010EA 128 EUR
ACRO167850010 ACRO167850025 ACRO167851000 ACRO167852500
Dimetilsolfossido 99.9% per spettroscopia
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,4 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %