Stampa…
Monosolfuro di tetrametiltiurame ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17259.14 A17259.22
A17259.14EA 23.1 EUR
A17259.14 A17259.22
Monosolfuro di tetrametiltiurame ≥97%
Monosolfuro di tetrametiltiurame
Purity: 97% CAS No.: 97-74-5 Molecular Formula: C6H12N2S3 Formula Weight: 208.37 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1775650
Formula: C₆H₁₂N₂S₃
Punto di fusione: 106…110 °C
Densità: 1,37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014870
CAS Number: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III