Stampa…
Tiram ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrametiltiuramdisolfuro, Disolfuro di tetrametiltiourame, (Bis dimetilcarbamoil) disolfuro
B20063.0E B20063.22 B20063.36
B20063.0EEA 250 EUR
B20063.0E B20063.22 B20063.36
Tiram ≥97%
Tiram
Purity: 97% CAS No.: 137-26-8 Molecular Formula: C6H12N2S4 Formula Weight: 240.43 Flash Point: 89°(192°F) Melting Point: 152-155° Boiling Point: 129°/20mm Beilstein Reference: 1725821 Merck Reference: 14,9371 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008325
Formula: C₆H₁₂N₂S₄
Peso molecolare: 240.44 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 152…155 °C
Densità: 1.300
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008325
CAS Number: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09510