Stampa…
Tiram 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138480010 138480050 138485000
ACRO138480010EA 97.9 EUR
ACRO138480010 ACRO138480050 ACRO138485000
Tiram 97%
Tiram
Formula: C₆H₁₂N₂S₄
Punto di ebollizione: 129 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: >145 °C
Densità: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008325
CAS Number: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥142 °C
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info additive: 0.5 to 2.5% oil
Particle size ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve
Ash ≤0.5 %