Stampa…
Disulfiram 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 19.2 EUR
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulfiram 97%
Disulfiram
Formula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Punto di ebollizione: 117 °C (23hPa)
Punto di fusione: 70…74 °C
Densità: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009048
CAS Number: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)