Diallyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Allyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 592-88-1
Molecular Formula: C6H10S
Formula Weight: 114.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1736016
Merck Reference: 14,297
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008658
Formula:
C₆H₁₀S Peso molecolare: 114.21 g/mol Punto di ebollizione: 137…138 °C Punto di fusione: –83 °C Densità: 0.889 Flash Pt: 23 °C (73 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008658 CAS Number: 592-88-1 EINECS: 209-775-1 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,00294 |