Stampa…
Selenio disolfuro ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42943.14 42943.22 42943.36
42943.14EA 56.2 EUR
42943.14 42943.22 42943.36
Selenio disolfuro ≥94%
Selenio disolfuro
Purity: 94% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Solubility: Insoluble in water, in dilute HCl Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formula: S₂Se
Punto di ebollizione: Dec.
Punto di fusione: <100 °C
Densità: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011227
CAS Number: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8436