Ammonio solfammato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ammonium sulphamidate, Ammonium amidosulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 7773-06-0
Molecular Formula: H6N2O3S
Formula Weight: 114.12
Odour: Weak
pH: 5.2
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 160° dec.
Merck Reference: 14,554
MDL No.: MFCD00011429
Formula:
H₆N₂O₃S Punto di ebollizione: 160 °C (dec.) Punto di fusione: 131…135 °C Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011429 CAS Number: 7773-06-0 EINECS: 231-871-7 Merck Index: 14,554 |