Stampa…
Ammonio solfammato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonium sulphamidate, Ammonium amidosulphonate
423390050 423391000 423395000 423390025
ACRO423390050EA 25.9 EUR
ACRO423390050 ACRO423391000 ACRO423395000 ACRO423390025
Ammonio solfammato ACS
Ammonio solfammato
Formula: H₆N₂O₃S
Punto di fusione: 132…135 °C
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011429
CAS Number: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Melting point 132.0 to 134.0°C
Residue after ignition ≤0.10 %
Titration ≥98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %