Stampa…
Acido solfammidico, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 46.5 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Acido solfammidico, Supelco®
Acido solfammidico
Formula: H₃NO₃S
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205 °C
Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011603
CAS Number: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM