Stampa…
Acido solfammidico ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
20671.297EA 49.7 EUR
20671.297 20671.468 20671.366
Acido solfammidico ≥99%, TECHNICAL
Acido solfammidico
Formula: H₃NO₃S
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205 °C
Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011603
CAS Number: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %