Stampa…
Acido solfammidico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
1.00103.0100EA 93.9 EUR
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
Acido solfammidico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Acido solfammidico
Formula: H₃NO₃S
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205 °C
Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011603
CAS Number: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)